Imprimer
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 116 EUR
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O₂
Poids moléculaire: 222.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201033
Numéro CAS: 1373920-67-2