Imprimer

2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 290 EUR
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652507
Numéro CAS: 1240257-17-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR