Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 449 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660169
Numéro CAS: 886500-98-7