Imprimer
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 159 EUR
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832268
Numéro CAS: 1017777-68-2