2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18393805 Numéro CAS: 1261779-40-1 |