Imprimer
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 74.1 EUR
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246270
Numéro CAS: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III