Imprimer
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302437-10G PC302437-5G
APOSPC302437-10GEA 282 EUR
APOSPC302437-10G APOSPC302437-5G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,4-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115931
Numéro CAS: 479091-06-0