Imprimer
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde 90%
2,4-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115930
Numéro CAS: 870837-66-4