Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 429 EUR
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophénol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophénol
Formule: C₆H₃Cl₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886497-60-5