Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 203 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115878
Numéro CAS: 79544-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III