Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 174 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832274
Numéro CAS: 1017777-86-4