Imprimer
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302422-1G PC302422-5G PC302422-250MG
APOSPC302422-1GEA 178 EUR
APOSPC302422-1G APOSPC302422-5G APOSPC302422-250MG
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371965
Numéro CAS: 1218228-20-6