Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832329
Numéro CAS: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III