Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 237 EUR
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 236.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201074
Numéro CAS: 1373920-82-1