Imprimer
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 126 EUR
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258699
Numéro CAS: 1017779-55-3