Imprimer
Acide (4,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 371 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
Acide (4,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (4,5-difluoro-2-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660348
Numéro CAS: 886761-73-5