Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 148 EUR
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398589
Numéro CAS: 1261750-58-6