3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆ClF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115848 Numéro CAS: 886496-87-3 |