Imprimer
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 65.4 EUR
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 208.57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095197
Numéro CAS: 83279-38-3