Imprimer
Acide (2-fluoro-5-méthylphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 128 EUR
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
Acide (2-fluoro-5-méthylphényl)acétique 98%
Acide (2-fluoro-5-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660230
Numéro CAS: 203314-27-6