Imprimer
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 105 EUR
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
Poids moléculaire: 252.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201046
Numéro CAS: 1373920-85-4