Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 130 EUR
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115952
Numéro CAS: 222712-93-8