Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 161 EUR
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115953
Numéro CAS: 886499-78-1