2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09743917 Numéro CAS: 25922-41-2 |