Imprimer
Acide (2,3-difluoro-6-méthoxyphényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 163 EUR
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
Acide (2,3-difluoro-6-méthoxyphényl)acétique
Acide (2,3-difluoro-6-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116025
Numéro CAS: 886501-88-8