Imprimer
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 87 EUR
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₄F₄O
Poids moléculaire: 206.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201035
Numéro CAS: 1373920-97-8