Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302367-25G PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-25GEA 0 EUR
APOSPC302367-25G APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115946
Numéro CAS: 112641-64-2