Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302363-1G PC302363-5G PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA 335 EUR
APOSPC302363-1G APOSPC302363-5G APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832358
Numéro CAS: 1017779-30-4
UN: 2735
ADR: 8,III