Imprimer
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 88.6 EUR
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002811
Numéro CAS: 157518-45-1