Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302356-1G PC302356-5G PC302356-10G PC302356-25G
APOSPC302356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302356-1G APOSPC302356-5G APOSPC302356-10G APOSPC302356-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652514
Numéro CAS: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III