Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 111 EUR
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832303
Numéro CAS: 53903-59-6