Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 180 EUR
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398472
Numéro CAS: 853771-91-2