Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Point de fusion: 30…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025407
Numéro CAS: 916420-88-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III