4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687174 Numéro CAS: 1242252-68-1 |