Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 116 EUR
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258691
Numéro CAS: 1017779-38-2
UN: 3265
ADR: 8,II