Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302335-5G PC302335-10G PC302335-1G
APOSPC302335-5GEA 148 EUR
APOSPC302335-5G APOSPC302335-10G APOSPC302335-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196579
Numéro CAS: 1206593-22-7