Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302333-25G PC302333-5G PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA 585 EUR
APOSPC302333-25G APOSPC302333-5G APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247417
Numéro CAS: 883541-11-5