Imprimer
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 152 EUR
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258697
UN: 3261
ADR: 8,III