Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
PC302327-1G PC302327-5G
APOSPC302327-1GEA 132 EUR
APOSPC302327-1G APOSPC302327-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇Cl₂FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687216
Numéro CAS: 1323966-42-2