Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 36.4 EUR
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393772
Numéro CAS: 1261442-48-1