Imprimer
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302306-1G PC302306-5G
APOSPC302306-1GEA 159 EUR
APOSPC302306-1G APOSPC302306-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185679
Numéro CAS: 1214328-36-5