Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 391 EUR
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783229
Numéro CAS: 1353000-19-7
UN: 3259
ADR: 8,III