Imprimer
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 224 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783230
Numéro CAS: 1352999-53-1