Imprimer
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 82.8 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205416
Numéro CAS: 155814-23-6