Imprimer
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519375
Numéro CAS: 1092461-33-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III