3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832245 Numéro CAS: 151276-13-0 |