Imprimer
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Poids moléculaire: 252.62 g/mol
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823954
Numéro CAS: 900027-15-8