Imprimer
Acide 3-(4-fluoro-3-méthylphényl)propionique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
Acide 3-(4-fluoro-3-méthylphényl)propionique 98%
Acide 3-(4-fluoro-3-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Poids moléculaire: 182.19 g/mol
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025393
Numéro CAS: 881189-64-6