Imprimer
Acide 3-(3-fluoro-4-méthylphényl)propionique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
Acide 3-(3-fluoro-4-méthylphényl)propionique 97%
Acide 3-(3-fluoro-4-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Poids moléculaire: 182.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025364
Numéro CAS: 881189-62-4