Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 105 EUR
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213551
Numéro CAS: 771572-43-1
UN: 2735
ADR: 8,III